Imprimer
(S)-(+)-Camptothecin ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, (+)-Camptothecin, 4-Ethyl-4-hydroxy-1H-pyrano-[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
C1495-1G C1495-100MG
TCIAC1495-1GEA 218 EUR
TCIAC1495-1G TCIAC1495-100MG
(S)-(+)-Camptothecin ≥97.0% (par HPLC)
(S)-(+)-Camptothecin
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₄
MW: 348.36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081076
Numéro CAS: 7689-03-4
ONU: 1544
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,01735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +37.0 to +42.0 deg (C=0.4, CHCl3:MeOHl=8:2)