Imprimer
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
C1456-1G C1456-5G
TCIAC1456-1GEA 95.7 EUR
TCIAC1456-1G TCIAC1456-5G
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Éthéphon (Acide 2-chloroéthylphosphonique)
Formule: C₂H₆ClO₃P
Point d'ébullition: 265°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002142
Numéro CAS: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
ONU: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03732
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 73.0 to 78.0 deg-C