Imprimer
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole 97,0 Titrimetric Bifunctional Fluorescent Reagent
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Chloro-7-chlorosulphonylbenzofurazan, 4-Chloro-2,1,3-benzoxadiazole-7-sulphonyl Chloride
C1394-1G C1394-5G
TCIAC1394-1GEA 130 EUR
TCIAC1394-1G TCIAC1394-5G
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole 97,0 Titrimetric Bifunctional Fluorescent Reagent
4-Chloro-7-chlorosulphonyl-2,1,3-benzoxadiazole
Formule: C₆H₂Cl₂N₂O₃S
MW: 253.05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191405
Numéro CAS: 142246-48-8
ONU: 3261
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C