Imprimer
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1319-25G C1319-5G
TCIAC1319-25GEA 152 EUR
TCIAC1319-25G TCIAC1319-5G
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate ≥98.0% (par GC)
Methyl-4-chloro-2-methylbutyrate
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Point d'ébullition: 81°C
Numéro MDL: MFCD00198001
Numéro CAS: 13888-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %