Imprimer
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate, 4-Ethoxycarbonyl-5-methylresorcinol, 2-Ethoxycarbonyl-3,5-dihydroxytoluene, 2-Carbethoxy-3,5-dihydroxytoluene, 4-Carbethoxy-5-methylresorcinol, 2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic Acid Ethyl Ester
C1316-1G C1316-5G
TCIAC1316-1GEA 85.8 EUR
TCIAC1316-1G TCIAC1316-5G
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010821
Numéro CAS: 2524-37-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 134.0 deg-C