Imprimer
Triethyl orthochloroacetate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1288-1ML C1288-5ML
TCIAC1288-1MLEA 78.1 EUR
TCIAC1288-1ML TCIAC1288-5ML
Triethyl orthochloroacetate ≥95.0% (par GC)
Triethyl orthochloroacetate
Formule: C₈H₁₇ClO₃
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00142889
Numéro CAS: 51076-95-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %