Imprimer
Chlorhexidine dihydrochloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1254-25G C1254-5G
TCIAC1254-25GEA 113 EUR
TCIAC1254-25G TCIAC1254-5G
Chlorhexidine dihydrochloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorhexidine dihydrochloride
Formule: C₂₂H₃₀Cl₂N₁₀
Numéro MDL: MFCD00068998
Numéro CAS: 3697-42-5
EINECS: 223-026-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Solubility in Formic acid almost transparency