Imprimer
3-(Chlorométhyl)-3-méthyloxétane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(Chloromethyl)-2-methyl-1,3-epoxypropane
C1229-25G C1229-5G
TCIAC1229-25GEA 143 EUR
TCIAC1229-25G TCIAC1229-5G
3-(Chlorométhyl)-3-méthyloxétane ≥98.0% (par GC)
3-(Chlorométhyl)-3-méthyloxétane
Formule: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD01709552
Numéro CAS: 822-48-0
ONU: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %