Imprimer
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1197-25G C1197-5G
TCIAC1197-25GEA 159 EUR
TCIAC1197-25G TCIAC1197-5G
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane ≥95.0% (par GC)
1-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dioxahexane
Formule: C₅H₁₀Cl₂O₂
Point d'ébullition: 95°C
Numéro MDL: MFCD00130114
Numéro CAS: 70905-45-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %