Imprimer
4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Cyano-3-oxotetrahydrothiophene, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carbonitrile
C1164-25G C1164-5G C1164-1G
TCIAC1164-25GEA 594 EUR
TCIAC1164-25G TCIAC1164-5G TCIAC1164-1G
4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-3-tetrahydrothiophenone
Formule: C₅H₅NOS
Point d'ébullition: 125°C
Numéro MDL: MFCD00059049
Numéro CAS: 16563-14-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency