Imprimer
1,2,3-Cyclohexanetriol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1132-10G C1132-25G
TCIAC1132-10GEA 130 EUR
TCIAC1132-10G TCIAC1132-25G
1,2,3-Cyclohexanetriol (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥97.0% (par GC)
1,2,3-Cyclohexanetriol (cis and trans mixture)
Formule: C₆H₁₂O₃
Numéro MDL: MFCD00060111
Numéro CAS: 6286-43-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomers)