Cystamine sulphate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C1063-25G
C1063-500G
TCIAC1063-25GEA
31.9
EUR
TCIAC1063-25G
TCIAC1063-500G
Cystamine sulphate hydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cystamine sulphate hydrate
Formule:
C₄H₁₂N₂S₂ |
Numéro MDL:
MFCD00060254 Numéro CAS: 16214-16-7 EINECS: 240-340-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0% (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 7.0 % |