Imprimer
N-Cinnamoyl-N-(2,3-xylyl)hydroxylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2,3-Xylyl)-N-cinnamoylhydroxylamine
C1058-1G C1058-5G
TCIAC1058-1GEA 52.8 EUR
TCIAC1058-1G TCIAC1058-5G
N-Cinnamoyl-N-(2,3-xylyl)hydroxylamine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
N-Cinnamoyl-N-(2,3-xylyl)hydroxylamine
Formule: C₁₇H₁₇NO₂
MW: 267.33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059308
Numéro CAS: 69891-38-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for vanadium-analysis to pass test