Imprimer
Isobutyl cyanoacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1000-25ML C1000-500ML
TCIAC1000-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC1000-25ML TCIAC1000-500ML
Isobutyl cyanoacetate ≥98.0% (par GC)
Isobutyl cyanoacetate
Formule: C₇H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00044320
Numéro CAS: 13361-31-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %