Imprimer
N-Chloroacetylglycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Chloroac-Gly-OH, N-Chloroacetylglycine, 2-(2-Chloroacetamido)acetic acid
C0980-1G C0980-25G
TCIAC0980-1GEA 37.4 EUR
TCIAC0980-1G TCIAC0980-25G
N-Chloroacetylglycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Chloroacetylglycine
Formule: C₄H₆ClNO₃
MW: 151.55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021733
Numéro CAS: 6319-96-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency