Imprimer
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester
C0966-25ML C0966-5ML
TCIAC0966-25MLEA 184 EUR
TCIAC0966-25ML TCIAC0966-5ML
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Ethyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₄O₂
MW: 154.21 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Numéro MDL: MFCD00037158
Numéro CAS: 15111-56-5
EINECS: 239-161-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %