Imprimer
Chelidonic acid monohydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Oxo-4H-pyran-2,6-dicarboxylic acid monohydrate, 2,6-Dicarboxy-4-oxo-4H-pyran monohydrate
C0955-25G C0955-5G
TCIAC0955-25GEA 382 EUR
TCIAC0955-25G TCIAC0955-5G
Chelidonic acid monohydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chelidonic acid monohydrate
Formule: C₇H₄O₆.H₂O
Numéro MDL: MFCD00149433
Numéro CAS: 6003-94-7
Merck Index: 14,02052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water very faint turbidity
Water 8.5 to 9.5 %