Imprimer
Cyclohexyl vinyl ether ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec hydroxyde de potassium
C0885-25ML C0885-500ML
TCIAC0885-25MLEA 22 EUR
TCIAC0885-25ML TCIAC0885-500ML
Cyclohexyl vinyl ether ≥98.0% (par GC) stabilisé
Cyclohexyl vinyl ether
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126.20 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00046358
Numéro CAS: 2182-55-0
EINECS: 218-561-7
ONU: 3271
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %