Imprimer
3-Carboxy-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Oxo-1-(4-sulphophenyl)-2-pyrazoline-3-carboxylic Acid Sodium Salt
C0845-25G C0845-500G
TCIAC0845-25GEA 41.8 EUR
TCIAC0845-25G TCIAC0845-500G
3-Carboxy-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Carboxy-1-(4-sulphophenyl)-5-pyrazolone sodium salt
Formule: C₁₀H₈N₂O₆S
Numéro MDL: MFCD00059720
Numéro CAS: 52126-51-9
EINECS: 257-677-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fe4f5c53215655162d2873c210468b27886c17&vid=96903bf3ea5006b3fa0dadac6b17f9b4eed06fee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %