Imprimer
Chitosan, 200-600 mPa.s (0.5% in 0.5% Acetic acid, 20 °C)
Fournisseur: TCI
C0831-25G C0831-500G
TCIAC0831-25GEA 23.1 EUR
TCIAC0831-25G TCIAC0831-500G
Chitosan, 200-600 mPa.s (0.5% in 0.5% Acetic acid, 20 °C)
Chitosan
Numéro MDL: MFCD00161512
Numéro CAS: 9012-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Drying loss max. 15.0 %
Deacetylation value min. 80.0 % (after drying)
Viscosity 200 to 600mPa-s (0.5% in 0.5%Acetic acid soln., 20deg-C) (after drying)