1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par azote total et analyse par titration) pour synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
CMC
C0793-25G
C0793-5G
TCIAC0793-25GEA
1200
EUR
TCIAC0793-25G
TCIAC0793-5G
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate ≥96.0% (par azote total et analyse par titration) pour synthèse peptidique
1-Cyclohexyl-3-(2-morpholinoethyl)carbodiimidemetho-p-toluenesulphonate
Formule:
C₂₁H₃₃N₃O₄S MW: 423.57 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00011979 Numéro CAS: 2491-17-0 EINECS: 219-650-3 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |
Purity (Ion exchange titration) | min. 96.0 % |