Imprimer
Acide carminique (naturel) pour colorant
Fournisseur: TCI
C0782-25G C0782-5G
TCIAC0782-25GEA 261 EUR
TCIAC0782-25G TCIAC0782-5G
Acide carminique (naturel) pour colorant
Acide carminique
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1260-17-9
EINECS: 215-023-3
Merck Index: 14,01843
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (qNMR) min. 85 %
Lambda max. 490.0 to 496.0 nm (0.1mol/L HCL)
Absorbance (E1%1cm) min. 120 (0.1mol/L HCl, 490.0 to 496.0 nm) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %