Imprimer
1-Chlorodocosane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0775-25G C0775-5G
TCIAC0775-25GEA 163 EUR
TCIAC0775-25G TCIAC0775-5G
1-Chlorodocosane ≥98.0% (par GC)
1-Chlorodocosane
Formule: C₂₂H₄₅Cl
Numéro MDL: MFCD00039383
Numéro CAS: 42217-03-8
EINECS: 255-710-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=348613cdc03bd466c747b06cab1434513d95a2a9&vid=348613cdc03bd466c747b06cab1434513d95a2a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 43.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency