Imprimer
N-Carbobenzyloxy-L-valine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Cbz-L-valine, Z-L-Val-OH, Z-Val-OH
C0761-25G C0761-5G
TCIAC0761-25GEA 68.2 EUR
TCIAC0761-25G TCIAC0761-5G
N-Carbobenzyloxy-L-valine ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzyloxy-L-valine
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00008922
Numéro CAS: 1149-26-4
EINECS: 214-562-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 59.0 to 62.0 deg-C