Imprimer
Nɑ-Carbobenzoxy-L-arginine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0757-1G C0757-25G
TCIAC0757-1GEA 17.6 EUR
TCIAC0757-1G TCIAC0757-25G
Nɑ-Carbobenzoxy-L-arginine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Carbobenzoxy-L-arginine
Formule: C₁₄H₂₀N₄O₄
Numéro MDL: MFCD00001762
Numéro CAS: 1234-35-1
EINECS: 214-973-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -9.0 to -11.0 deg (C=5.5, 0.2mol/L HCl)
Solubility in hot Methanol very faint turbidity