Imprimer
N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0753-1G C0753-25G
TCIAC0753-1GEA 17.6 EUR
TCIAC0753-1G TCIAC0753-25G
N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-4-aminobutyric acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00055835
Numéro CAS: 5105-78-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 68.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency