Imprimer
N-Carbobenzoxy-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0713-25G C0713-5G
TCIAC0713-25GEA 53.9 EUR
TCIAC0713-25G TCIAC0713-5G
N-Carbobenzoxy-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-L-proline
Formule: C₁₃H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00003170
Numéro CAS: 1148-11-4
EINECS: 214-557-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 78.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -42.0 deg (C=2, EtOH)