(+)-Catechin hydrate ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(+)-Catechin, (+)-3,3',4',5,7-Flavanpentol hydrate, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)chromane-3,5,7-triol
C0705-1G
C0705-10G
TCIAC0705-1GEA
26.4
EUR
TCIAC0705-1G
TCIAC0705-10G
(+)-Catechin hydrate ≥97.0% (par HPLC)
(+)-Catechin hydrate
Formule:
C₁₅H₁₄O₆·xH₂O Point de fusion: 96°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00075649 Numéro CAS: 225937-10-0 EINECS: 205-825-1 Merck Index: 14,01902 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Specific rotation [a]20/D | +13.0 to +18.0 deg (C=5, Acetone (50%)) (calcd.on anh.substance) |
Water | 3.0 to 5.0 % |