Imprimer
Nɑ-Carbobenzoxy-D-asparagine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C0666-1G C0666-100MG
TCIAC0666-1GEA 64.9 EUR
TCIAC0666-1G TCIAC0666-100MG
Nɑ-Carbobenzoxy-D-asparagine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Carbobenzoxy-D-asparagine
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₅
Numéro MDL: MFCD00065696
Numéro CAS: 4474-86-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -5.0 to -8.0 deg (C=1.6, AcOH)
Solubility in hot Water almost transparency
Solubility in hot Methanol almost transparency