Imprimer
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0660-25G C0660-5G
TCIAC0660-25GEA 69.3 EUR
TCIAC0660-25G TCIAC0660-5G
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)-3-phenylpropanoic acid
Formule: C₁₇H₁₇NO₄
Numéro MDL: MFCD00020418
Numéro CAS: 1161-13-3
EINECS: 214-599-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C