N-Carbobenzoxy-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Z-DL-Phe-OH, N-Cbz-DL-phenylalanine, Cbz-DL-Phe-OH, ((Benzyloxy)carbonyl)phenylalanine
C0643-10G
C0643-25G
TCIAC0643-10GEA
50.6
EUR
TCIAC0643-10G
TCIAC0643-25G
N-Carbobenzoxy-DL-phenylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-DL-phenylalanine
Formule:
C₁₇H₁₇NO₄ MW: 299.33 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00063150 Numéro CAS: 3588-57-6 EINECS: 222-726-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 101.0 to 106.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |