Imprimer
Phosphonitrilic chloride trimer ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclic Phosphonitrilic Chloride Trimer, Hexachlorocyclotriphosphazene
C0584-25G C0584-250G
TCIAC0584-25GEA 50.6 EUR
TCIAC0584-25G TCIAC0584-250G
Phosphonitrilic chloride trimer ≥98.0% (par GC)
Phosphonitrilic chloride trimer
Formule: Cl₆N₃P₃
MW: 347.64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006474
Numéro CAS: 940-71-6
EINECS: 213-376-8
ONU: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency