Imprimer
L-Cysteine methyl ester hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-Cys-OMe·HCl, (R)-Methyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride
C0577-5G C0577-25G C0577-500G
TCIAC0577-5GEA 26.4 EUR
TCIAC0577-5G TCIAC0577-25G TCIAC0577-500G
L-Cysteine methyl ester hydrochloride ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂S·HCl
MW: 171.7 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038998
Numéro CAS: 18598-63-5
EINECS: 242-435-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.5 to -3.5 deg (C=20, MeOH)
Solubility in Water almost transparency