Imprimer
DL-Cystine mélange de DL/meso ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (H-DL-Cys-OH)2
C0518-1G C0518-5G
TCIAC0518-1GEA 17.6 EUR
TCIAC0518-1G TCIAC0518-5G
DL-Cystine mélange de DL/meso ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
DL-Cystine
Formule: C₆H₁₂N₂O₄S₂
Numéro MDL: MFCD00084652
Numéro CAS: 923-32-0
EINECS: 213-094-5
Merck Index: 14,02782
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -2.0 to +2.0 deg (C=1,1mol/L HCl)