Imprimer
Cyclohexylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
C0495-25G C0495-500G
TCIAC0495-25GEA 18.7 EUR
TCIAC0495-25G TCIAC0495-500G
Cyclohexylamine hydrochloride ≥98.0% (sur base azote total)
Cyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃N
Numéro MDL: MFCD00050540
Numéro CAS: 4998-76-9
EINECS: 225-661-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency