Imprimer
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Diethyl Ester
C0476-25G C0476-500G
TCIAC0476-25GEA 38.5 EUR
TCIAC0476-25G TCIAC0476-500G
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Diethyl-1,2-cyclohexanedicarboxylate
Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228.29 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00029449
Numéro CAS: 10138-59-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %