Imprimer
Isopropyl cyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cyclohexanecarboxylic Acid Isopropyl Ester
C0472-25ML C0472-500ML
TCIAC0472-25MLEA 45.1 EUR
TCIAC0472-25ML TCIAC0472-500ML
Isopropyl cyclohexanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Isopropyl cyclohexanecarboxylate
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170.25 g/mol
Point d'ébullition: 131°C
Numéro MDL: MFCD00058949
Numéro CAS: 6553-80-6
EINECS: 229-474-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %