Imprimer
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0451-25G C0451-500G
TCIAC0451-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0451-25G TCIAC0451-500G
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-(2-Cyanoethyl)-N-ethylaniline
Formule: C₁₁H₁₄N₂
Point d'ébullition: 176°C
Numéro MDL: MFCD00019858
Numéro CAS: 148-87-8
EINECS: 205-728-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %