Imprimer
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (naturel)
Fournisseur: TCI
Attention
C0434-1G C0434-25G
TCIAC0434-1GEA 20.9 EUR
TCIAC0434-1G TCIAC0434-25G
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (naturel)
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione
Formule: C₂₁H₂₀O₆
Numéro MDL: MFCD00008365
Numéro CAS: 458-37-7
EINECS: 207-280-5
Merck Index: 14,02673
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4fd9ede56e441b3df398508536acd00b40a6eb47&vid=7581bb4a5b4cf24a7050ecec10e87421b488b086&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Absorbance min. 0.340 (2.5mg/L, EtOH, 428.0 to 432.0 nm)
Sensitiveness to pass test