Imprimer
Violet cristallisé
Fournisseur: TCI
Danger
C0428-25G C0428-500G C0428-100G
TCIAC0428-25GEA 27.5 EUR
TCIAC0428-25G TCIAC0428-500G TCIAC0428-100G
Violet cristallisé
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 211°C
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,04395
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=adea2ae2a9521d7ed63b9f59db4f8ec1c5ff8867&vid=b4b460d56ac2a684726430c5bd1368faf6fa697b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Absorbance min. 0.300 (2mg/L, 588.0 to 592.0 nm) (calcd.on dried substance)
Ethanol insoluble matter max. 20.0 %
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness Turn Purple in Acetic Acid and turn Yellow green by adding Perchloric Acid