Imprimer
Phosphocreatine sel de sodium, hydraté ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium creatine phosphate dibasic, N-Methyl-N-(N-phosphonocarbamimidoyl)glycine, disodium salt, Sodium creatine phosphate, Phosphocreatine disodium salt
C0397-1G C0397-25G
TCIAC0397-1GEA 17.6 EUR
TCIAC0397-1G TCIAC0397-25G
Phosphocreatine sel de sodium, hydraté ≥98.0% (par HPLC)
Phosphocreatine sel de sodium
Formule: C₄H₈N₃O₅P·2Na
MW: 255.077 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014351
Numéro CAS: 922-32-7
EINECS: 213-074-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Solubility in Water almost transparency
Water 22.0 to 30.0 %