Imprimer
Corticosterone ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C0388-1G C0388-100MG C0388-5G
TCIAC0388-1GEA 130 EUR
TCIAC0388-1G TCIAC0388-100MG TCIAC0388-5G
Corticosterone ≥98.0% (par HPLC)
Corticosterone
Formule: C₂₁H₃₀O₄
MW: 346.5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037715
Numéro CAS: 50-22-6
EINECS: 200-019-6
Merck Index: 14,02538
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 181.0 to 184.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +221 to +226 deg (C=1, EtOH)
Solubility in hot Methanol very faint turbidity