Imprimer
Cobalt(II) acetylacetonate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C0373-25G C0373-500G
TCIAC0373-25GEA 48.4 EUR
TCIAC0373-25G TCIAC0373-500G
Cobalt(II) acetylacetonate dihydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cobalt(II) acetylacetonate dihydrate
Formule: C₁₀H₁₄CoO₄·2H₂O
Numéro MDL: MFCD00000014
Numéro CAS: 123334-29-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f667b42bdf23ac2ee67b78fe8044aa0d5cedeef&vid=2ab8323c825471ebffb5dfe296003fd6792893a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0% (calcd.on anh.substance)
Water 10.0 to 14.0 %
Solubility in hot Chloroform very faint turbidity