Imprimer
Chondroitin sulphate sodium salt
Fournisseur: TCI
C0335-25G C0335-100G
TCIAC0335-25GEA 102 EUR
TCIAC0335-25G TCIAC0335-100G
Chondroitin sulphate sodium salt
Chondroitin sulphate sodium salt
Numéro MDL: MFCD00130792
Numéro CAS: 9082-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
pH 5.5 to 7.5 (10g/L, 25 deg-C)
Drying loss max. 10.0 %
Ignition residue (Sulfate) 23.0 to 31.0 % (calcd.on dried substance)
Total Nitrogen 2.5 to 3.8 % (calcd.on dried substance)