Imprimer
Choline dihydrogen citrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Choline dihydrogencitrate salt, 2-Hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium 3,4-dicarboxy-3-hydroxybutanoate
C0331-25G C0331-500G
TCIAC0331-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0331-25G TCIAC0331-500G
Choline dihydrogen citrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Choline dihydrogen citrate
Formule: C₁₁H₂₁NO₈
MW: 295.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038734
Numéro CAS: 77-91-8
EINECS: 201-068-6
Merck Index: 14,02207
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency