Imprimer
Sodium-2-chlorotoluene-4-sulphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 3-Chloro-4-methylbenzenesulphonate, 2-Chlorotoluene-4-sulphonic acid Sodium Salt
C0298-25G C0298-500G
TCIAC0298-25GEA 34.1 EUR
TCIAC0298-25G TCIAC0298-500G
Sodium-2-chlorotoluene-4-sulphonate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2-chlorotoluene-4-sulphonate
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 228.62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00053619
Numéro CAS: 5138-91-0
EINECS: 225-901-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 95.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity