Imprimer
Chlorogenic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid hydrate, (1S,3R,4R,5R)-3-(((3-(3,4-dihydroxyphenyl)acryloyl)oxy)-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid hydrate, 3-O-Caffeoylquinic acid hydrate, (1S,3R,4R,5R)-3-[[3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]oxy]-1,4,5-trihydroxycyclohexanecarboxylic acid hydrate
C0181-1G C0181-5G
TCIAC0181-1GEA 44 EUR
TCIAC0181-1G TCIAC0181-5G
Chlorogenic acid hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorogenic acid hydrate
Formule: C₁₆H₁₈O₉
MW: 354.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003862
Numéro CAS: 327-97-9
EINECS: 206-325-6
Merck Index: 14,02142
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beb41249a7ecc5635248f61e64830e9f4be29dfd&vid=d4c9f72e12e7c89ab87e0887ce5daeda5e541166&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -38.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency