Imprimer
Chloroformiate d'isobutyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chloroformic acid isobutyl ester
C0178-25G C0178-100G C0178-500G
TCIAC0178-25GEA 18.7 EUR
TCIAC0178-25G TCIAC0178-100G TCIAC0178-500G
Chloroformiate d'isobutyle ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloroformiate d'isobutyle
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Point d'ébullition: 129°C
Point de fusion: -80
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00000642
Numéro CAS: 543-27-1
EINECS: 208-840-1
ONU: 2742
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,05139
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %