Imprimer
4-Chloroaniline-3-sulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Amino-2-chlorobenzenesulphonic acid
C0116-25G C0116-500G
TCIAC0116-25GEA 20.9 EUR
TCIAC0116-25G TCIAC0116-500G
4-Chloroaniline-3-sulphonic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chloroaniline-3-sulphonic acid
Formule: C₆H₆ClNO₃S
MW: 207.63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025296
Numéro CAS: 88-43-7
EINECS: 201-830-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency