Imprimer
Chloramine-B-hydrate ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzenesulphonechloramide Sodium Salt
C0075-25G C0075-100G
TCIAC0075-25GEA 51.7 EUR
TCIAC0075-25G TCIAC0075-100G
Chloramine-B-hydrate ≥80.0% (par analyse titrimétrique)
Chloramine-B-hydrate
Formule: C₆H₆ClNO₂S
MW: 213.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007545
Numéro CAS: 304655-80-9
EINECS: 204-847-9
ONU: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,02074
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 80.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 15.0 %